Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Methyl Violet 2B, ren, indikatorkvalitet
Artikelnummer. 10073120 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10073120 100 g Glasflaske 100g
10125050 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10073120 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 228371000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 8004-87-3 | C24H28ClN3
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8004-87-3
Molekylær formel C24H28ClN3
MDL nummer MFCD00012568
Synonym Basic Violet 1, C.I. 42535
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl violet 2B
Smeltepunkt 137,0 °C
Absorptionsforhold 1 to 1.25
Beilstein 13, 755
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in conc. sulfuric acid and nitric acid, soluble in chloroform, partially soluble in alcohol and glycerol
Infrarødt spektrum Authentic
Lambda Max 580 to 586nm (in 50:50 IMS:water)
Formel vægt 393.95
Tab ved tørring 10% max. (105°C)
Grad Ren
Emballage Glasflaske
UV_Vis 75% min. (on dry substance)
Farve Grøn
Mængde 100 g
Fysisk form Krystallinsk pulver med metalglans
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl Violet 2B, high purity biological stain
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.