Tekniske data
| Smeltepunkt | 137°C |
| CAS | 8004-87-3 |
| Molekylær formel | C24H28ClN3 |
| MDL nummer | 12568 |
| Formel vægt | 393.95g/mol |
| Emballage | Glass Jar |
| Farve | Green |
| Mængde | 10 g |
| Fysisk form | Powder |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Methyl Violet 2B
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.