Få mere at vide
Methyl Violet 2B, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10712464 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10712464 100 g Glasflaske 100g
10249550 25 g Glasflaske 25g
10025443 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10712464 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 415071000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 8004-87-3 | C24H28ClN3
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8004-87-3
Molekylær formel C24H28ClN3
MDL nummer MFCD00012568
Synonym Basic Violet 1, C.I. 42535
Specifications
Kemisk navn eller materiale Methyl Violet 2B
Smeltepunkt 137,0 °C
Navn note Pure
Absorptionsforhold 1.06 to 1.19
Farvestofindhold 75% min.
Beilstein 13, 755
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in conc. sulfuric acid and nitric acid, soluble in chloroform, partially soluble in alcohol and glycerol
Infrarødt spektrum Authentic
Lambda Max 583 to 587nm
Formel vægt 393.95
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Farve Grøn
Mængde 100 g
Fysisk form Krystallinsk pulver med metalglans