Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Methylviolet 2B
Artikelnummer. 11410143
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11410143 50 g 50g
11420143 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11410143 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A12159.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 8004-87-3 | C24H27N3·HCl
Methylviolet 2B er en biologisk farve, der almindeligvis anvendes ved en pH mellem 0 og 1,6. Det er certificeret til brug i Flemming triple stain med jod til kromosomer; Newtons krystalviolet-jod-teknik til kromatin og nukleoler; Liebs amyloidfarve.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methylviolet 2B er en biologisk farve, der almindeligvis anvendes ved en pH mellem 0 og 1,6. Det er certificeret til brug i Flemming triple stain med jod til kromosomer; Newtons ′krystalviolet-jod-teknik til kromatin og nukleoli; Liebs ′amyloidfarve.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Overgangsinterval: pH 0,0 (gul) til pH 1,6 (blå)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8004-87-3
Molekylær formel C24H27N3·HCl
MDL nummer MFCD00012568
Synonym Basic Violet 1; C.I. 42535
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Violet 2B
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 393.96
Lugt Odorless
Mængde 50 g
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl Violet 2B
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: C.I. Basic Violet