Få mere at vide
Methyl Violet, 0.02% w/v aq. soln., Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Violet |
| CAS | 8004-87-3 |
| Koncentration | 0.02% w/v aq. soln. |
| Molekylær formel | C24H27N3·HCl |
| MDL nummer | MFCD00001656 |
| Formel vægt | 393.96 |
| Mængde | 500 mL |
| Fysisk form | Væske |