Få mere at vide
Methyl vinyl sulfone, 95%, stabilized
Artikelnummer. 10678211 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10678211 10 g Glasflaske 10g
10311244 1 g Glasflaske 1g
10055773 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10678211 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 306730100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3680-02-2 | C3H6O2S | 106.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3680-02-2
Molekylær formel C3H6O2S
Molekylvægt (g/mol) 106.14
MDL nummer MFCD00007567
InChI nøgle WUIJTQZXUURFQU-UHFFFAOYSA-N
SMIL CS(=O)(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl vinyl sulfone
Navn note Stabilized
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.2100g/mL
Kogepunkt 115.0°C to 117.0°C (19.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2C=CHSO2CH3
Brydningsindeks 1.4610 to 1.4630
Mængde 10 g
Specifik vægtfylde 1.21
Synonym methyl vinyl sulfone, ethene, methylsulfonyl, methyl vinyl sulphone, methylvinylsulfone, methanesulfonylethene, sulfone, methyl vinyl, vinyl methyl sulfone, methanesulfonyl-ethene, methylsulfonyl ethene, methyl vinyl sulfphone
IUPAC navn 1-methylsulfonylethen
Stabilisator 150ppm 4-tert.-butylpenol
PubChem CID 19354
Formel vægt 106.14
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske