Få mere at vide
Methyl vinyl sulfone, 95%, stab. with 200ppm 4-tert-butylphenol
Artikelnummer. 11381307
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11381307 5 g 5g
11371307 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11381307 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01519.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 3680-02-2 | C3H6O2S | 106.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3680-02-2
Molekylær formel C3H6O2S
Molekylvægt (g/mol) 106.14
MDL nummer MFCD00007567
InChI nøgle WUIJTQZXUURFQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl vinyl sulfone, ethene, methylsulfonyl, methyl vinyl sulphone, methylvinylsulfone, methanesulfonylethene, sulfone, methyl vinyl, vinyl methyl sulfone, methanesulfonyl-ethene, methylsulfonyl ethene, methyl vinyl sulfphone
PubChem CID 19354
IUPAC navn 1-methylsulfonylethen
SMIL CS(=O)(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl vinyl sulfone
Navn note stabilized with 200ppm 4-tert-butylphenol
Tæthed 1.212
Kogepunkt 115°C to 117°C (19 mmHg)
Flammepunkt >109°C (228°F)
Brydningsindeks 1.463
Mængde 5 g
FN nummer UN2810
Beilstein 878198
Formel vægt 106.15
Procent renhed 95%