Få mere at vide
Methylvanilat, TRC
Artikelnummer. 30464975
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30464975 1 g
1 options
Artikelnummer. 30464975 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3384901G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Vanillate
CAS 3943-74-6
Molekylær formel C9H10O4
Mængde 1 g
Synonym 4-Hydroxy-3-methoxybenzoic Acid Methyl Ester, Methyl Ester Vanillic Acid, 4-Hydroxy-3-methoxy Methyl Benzoate, 4-Hydroxy-3-methoxybenzoic Acid Methyl Ester, Methyl 3-methoxy-4-hydroxybenzoate, Methyl 4-hydroxy-3-methoxybenzoate, Methyl vanillate, NSC 74385
InChI formel InChI=1S/C9H10O4/c1-12-8-5-6(9(11)13-2)3-4-7(8)10/h3-5,10H,1-2H3
SMIL COC(=O)c1ccc(O)c(OC)c1
IUPAC navn Methyl 4-hydroxy-3-methoxybenzoat
Molekylvægt (g/mol) 182.17
Formel vægt 182.0579