Få mere at vide
Methyl vanillate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16421969
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16421969 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 16421969 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY75342
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
MedChemExpress Methyl vanillate, one of the ingredients in Hovenia dulcis Thunb, is a Wnt/β-catenin pathway activator. A benzoate ester that is the methyl ester of vanillic acid. It has a role as an antioxidant and a plant metabolite.
Methyl vanillate, one of the ingredients in Hovenia dulcis Thunb, is a Wnt/β-catenin pathway activator. A benzoate ester that is the methyl ester of vanillic acid. It has a role as an antioxidant and a plant metabolite.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl vanillate
CAS 3943-74-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H10O4
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (548.94 mM) ∣H2O : 1.67 mg/mL (9.17 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(OC)C(C=C1)=CC(OC)=C1O
Molekylvægt (g/mol) 182.17
Formel vægt 182.17
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation