Få mere at vide
Methyl Valproate, Mikromol™
Artikelnummer. 30049553
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30049553 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30049553 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0751.14
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Methyl Valproate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Valproate
CAS 22632-59-3
Analyt- eller komponentnavne Methyl Valproate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H18 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Propylpentanoic acid methyl ester, Valeric acid, 2-propyl-, methyl ester (6CI,7CI,8CI), Methyl 2-propylpentanoate, Methyl dipropylacetate, Methyl valproate
InChI formel InChI=1S/C9H18O2/c1-4-6-8(7-5-2)9(10)11-3/h8H,4-7H2,1-3H3
SMIL CCCC(CCC)C(=O)OC
IUPAC navn methyl 2-propylpentanoate
Molekylvægt (g/mol) 158.24
Mængde 100 mg
Formel vægt 158.1307 g/mol