Få mere at vide
Methylvalerimit-d9 hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Valerimidate-d9 Hydrochloride |
| CAS | 1030939-72-0 |
| Molekylær formel | C6H5D9ClNO |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Pentanimidic-d9 Acid Methyl Ester Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO.ClH/c1-3-4-5-6(7)8-2;/h7H,3-5H2,1-2H3;1H/i1D3,3D2,4D2,5D2; |
| SMIL | Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=N)OC |
| IUPAC navn | methyl 2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonadeuteriopentanimidat; hydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 160.69 |
| Formel vægt | 160.1329 |