Få mere at vide
Methylvalerat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10301351 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10301351 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 10301351 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 415050250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    316.00 DKK
    278.65 DKK / 25g
    Spare 37.35 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 624-24-8 | C6H12O2 | 116,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl valerate
Navn note 99%
Surhed 1 mg KOH/g maks.
CAS 624-24-8
Farve Farveløs
Tæthed 0.8900g/mL
Kogepunkt 126 °C
Flammepunkt 29 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H12O2
Lineær formel CH3(CH2)3COOCH3
Brydningsindeks 1,3965 til 1,3985
MDL nummer MFCD00009478
Mængde 25 g
Beilstein 02, 301
Specifik vægtfylde 0.89
Synonym methyl valerate, pentanoic acid, methyl ester, methyl n-valerate, methyl valerianate, valeric acid, methyl ester, valeric acid methyl ester, unii-zw21jjj9vn, pentanoic acid methyl ester, fema no. 2752, zw21jjj9vn
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
InChI nøgle HNBDRPTVWVGKBR-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCC(=O)OC
IUPAC navn methylpentanoat
Molekylvægt (g/mol) 116.16
PubChem CID 12206
Formel vægt 116.16
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl valerate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.