Få mere at vide
Methylvalerat, 99%
Artikelnummer. 11476596
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11476596 500 g 500g
11466596 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11476596 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24828.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 624-24-8 | C6H12O2 | 116,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 624-24-8
Molekylær formel C6H12O2
Molekylvægt (g/mol) 116.16
MDL nummer MFCD00009478
InChI nøgle HNBDRPTVWVGKBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl valerate, pentanoic acid, methyl ester, methyl n-valerate, methyl valerianate, valeric acid, methyl ester, valeric acid methyl ester, unii-zw21jjj9vn, pentanoic acid methyl ester, fema no. 2752, zw21jjj9vn
PubChem CID 12206
IUPAC navn methylpentanoat
SMIL CCCCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl valerate
Smeltepunkt -91 °C
Tæthed 0.885
Kogepunkt 126 °C til 128 °C
Flammepunkt 22 °C (71 °F)
Brydningsindeks 1.397
Mængde 500 g
FN nummer UN3272
Beilstein 1741905
Formel vægt 116.16
Procent renhed 99%