Få mere at vide
Methyl valerate, 99%
Artikelnummer. 11466596
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11466596 100 g 100g
11476596 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11466596 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24828.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 624-24-8 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 624-24-8
Molekylær formel C6H12O2
Molekylvægt (g/mol) 116.16
MDL nummer MFCD00009478
InChI nøgle HNBDRPTVWVGKBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl valerate, pentanoic acid, methyl ester, methyl n-valerate, methyl valerianate, valeric acid, methyl ester, valeric acid methyl ester, unii-zw21jjj9vn, pentanoic acid methyl ester, fema no. 2752, zw21jjj9vn
PubChem CID 12206
IUPAC navn methylpentanoat
SMIL CCCCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl valerate
Smeltepunkt -91°C
Kogepunkt 126°C to 128°C
Flammepunkt 22°C (71°F)
Mængde 100 g
FN nummer UN3272
Beilstein 1741905
Formel vægt 116.16
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl valerate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl valerate