missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl Urocanate, TRC

Artikelnummer. 30481523
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30481523 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30481523 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM33847510G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl Urocanate
CAS 52363-40-3
Molekylær formel C7 H8 N2 O2
Mængde 10 g
Synonym 2-Propenoic acid, 3-(1H-imidazol-5-yl)-, methyl ester, 2-Propenoic acid, 3-(1H-imidazol-4-yl)-, methyl ester (9CI), Imidazole-4(or 5)-acrylic acid, methyl ester (7CI), 3-(1H-Imidazol-4-yl)acrylic acid methyl ester, Methyl 3-(1H-imidazol-4-yl)acrylate, Methyl urocanate, Urocanic acid methyl ester
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O2/c1-11-7(10)3-2-6-4-8-5-9-6/h2-5H,1H3,(H,8,9)/b3-2+
SMIL COC(=O)\C=C\c1c[nH]cn1
IUPAC navn methyl (E)-3-(1H-imidazol-4-yl)prop-2-enoate
Molekylvægt (g/mol) 152.15
Formel vægt 152.0586
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.