Få mere at vide
Methyl Undecanoat, TRC
Artikelnummer. 30467078
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30467078 10 g
1 options
Artikelnummer. 30467078 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM22554010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Undecanoic Acid Methyl Ester
CAS 1731-86-8
Molekylær formel C12 H24 O2
Mængde 10 g
Synonym Undecanoic acid, methyl ester, Methyl n-undecanoate, Methyl undecanoate, Undecanoic acid methyl ester
InChI formel InChI=1S/C12H24O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-2/h3-11H2,1-2H3
SMIL CCCCCCCCCCC(=O)OC
IUPAC navn Methylundecanoat
Molekylvægt (g/mol) 200.32
Formel vægt 200.1776