Få mere at vide
Methyl undecanoat, 99%
Artikelnummer. 11362296
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11362296 25 g 25g
11352296 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362296 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05939.14
CAS: 1731-86-8 | C12H24O2 | 200,322 g/mol
Methylundecanoat bruges som blødgører i polymerer. Det bruges som duftmiddel i aroma- og smagskemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methylundecanoat anvendes som blødgører i polymerer. Det bruges som duftmiddel i aroma- og smagskemikalier.
Opløselighed
Opløselig i ethanol og ether. Uopløseligt i vand.
Noter
Opbevares ved -20 °C. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1731-86-8
Molekylær formel C12H24O2
Molekylvægt (g/mol) 200.322
MDL nummer MFCD00008957
InChI nøgle XPQPWPZFBULGKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym undecanoic acid methyl ester, undecanoic acid, methyl ester, methyl n-undecanoate, unii-k67yz97w6c, undecanoic acid methylester, n-undecanoic acid methyl ester, methyl undecanoate, acmc-209e5z, undecanoic acid, methylester, 3-02-00-00858 beilstein handbook reference
PubChem CID 15607
ChEBI CHEBI:87527
IUPAC navn methylundecanoat
SMIL CCCCCCCCCCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl undecanoate
Smeltepunkt -10 °C
Tæthed 0.871
Kogepunkt 246 °C til 248 °C
Flammepunkt 109 °C (228 °F)
Brydningsindeks 1.429
Mængde 25 g
Beilstein 1762129
Opløselighedsinformation Opløseligt i ethanol og ether. Uopløselig i vand.
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl undecanoate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.