Få mere at vide
Methylundecanoat, 97%
Artikelnummer. 10421484 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10421484 5 g Glasflaske 5g
10133204 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10421484 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 426580050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-04-2027
CAS: 1731-86-8 | C12H24O2 | 200,32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1731-86-8
Molekylær formel C12H24O2
Molekylvægt (g/mol) 200.32
MDL nummer MFCD00008957
InChI nøgle XPQPWPZFBULGKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym undecanoic acid methyl ester, undecanoic acid, methyl ester, methyl n-undecanoate, unii-k67yz97w6c, undecanoic acid methylester, n-undecanoic acid methyl ester, methyl undecanoate, acmc-209e5z, undecanoic acid, methylester, 3-02-00-00858 beilstein handbook reference
PubChem CID 15607
ChEBI CHEBI:87527
IUPAC navn methylundecanoat
SMIL CCCCCCCCCCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl undecanoate
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8720g/mL
Kogepunkt 246 °C til 248 °C
Flammepunkt 109 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)9CO2CH3
Brydningsindeks 1.429
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.872
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 200.32
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl undecanoate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.