Få mere at vide
Methyl Trithion (Technical Grade), TRC
Artikelnummer. 30132738
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132738 10 g
18011950 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30132738 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM26503510G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 953-17-3
Molekylær formel C9 H12 Cl O2 P S3
Molekylvægt (g/mol) 314.81
Synonym Phosphorodithioic acid, S-[[(p-chlorophenyl)thio]methyl] O,O-dimethyl ester (6CI,8CI), Carbophenothion methyl, Methyl carbophenothion, Methyl trithion, NSC 231692, S-[[(p-Chlorophenyl)thio]methyl] O,O-dimethyl phosphorodithioate, Stauffer R 1492, Trithion-methyl
IUPAC navn (4-chlorophenyl)sulfanylmethylsulfanyl-dimethoxy-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane
SMIL COP(=S)(OC)SCSc1ccc(Cl)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbophenothion-methyl
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C9H12ClO2PS3/c1-11-13(14,12-2)16-7-15-9-5-3-8(10)4-6-9/h3-6H,7H2,1-2H3
Formel vægt 313.9426