Få mere at vide
Methyl(triphenylfosforanyliden)acetat, TRC
Artikelnummer. 30465325
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30465325 5 g
1 options
Artikelnummer. 30465325 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3310005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl(triphenylphosphoranylidene)acetate
CAS 2605-67-6
Molekylær formel C21 H19 O2 P
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C21H19O2P/c1-23-21(22)17-24(18-11-5-2-6-12-18,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20/h2-17H,1H3
SMIL COC(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn Methyl 2-(triphenyl-λ^{5}-fosfanyliden)acetat
Molekylvægt (g/mol) 334.35
Formel vægt 334.1123