Få mere at vide
(Methyl)triphenylfosfhoniumiodid, TRC
Artikelnummer. 30481957
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30481957 5 g
1 options
Artikelnummer. 30481957 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3309955G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Methyl)triphenylphosphonium Iodide
CAS 2065-66-9
Molekylær formel C19H18IP
Mængde 5 g
Synonym Triphenylmethylphosphinium Iodide, Methyltriphenylphosphonium iodide
InChI formel InChI=1S/C19H18P.HI/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [I-].C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn methyl(triphenyl)fosfanium; Jodid
Molekylvægt (g/mol) 404.22
Formel vægt 404.0191