Få mere at vide
Methyl(trimethylsilyl)propiolat, 98 %
Beskrivelse
Methyl (trimethylsilyl)propiolat bruges som mellemprodukter af OLED, lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Methyl (trimethylsilyl)propiolat bruges som mellemprodukter af OLED, farmaceutiske produkter.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materiale er stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 71 °C til 75 °C (11 mmHg) |
| Kemisk navn eller materiale | Methyl (trimethylsilyl)propiolate |
| Mængde | 5 g |
| Brydningsindeks | 1.44 |
| Lineær formel | (CH3)3SiC≡CCO2CH3 |
| FN nummer | UN3272 |
| Formel vægt | 156.25 |
| Procent renhed | 98% |