Få mere at vide
Methyl (trimethylsilyl)propiolate, 98%
Artikelnummer. 11470778
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11470778 1 g 1g
11480778 5 g 5g
11490778 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470778 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25245.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 42201-71-8 | C7H12O2Si | 156.256 g/mol
Methyl (trimethylsilyl)propiolat bruges som mellemprodukter af OLED, lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyl (trimethylsilyl)propiolat bruges som mellemprodukter af OLED, farmaceutiske produkter.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materiale er stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42201-71-8
Molekylær formel C7H12O2Si
Molekylvægt (g/mol) 156.256
MDL nummer MFCD04039783
InChI nøgle XXGHAMBKHIDZDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl trimethylsilyl propiolate, methyl 3-trimethylsilylpropynoate, methyl 3-trimethylsilyl propiolate, methyl 3-trimethylsilyl-2-propynoate, acmc-20akhx, methyl 3-trimethylsilylpropiolate, methyl 3-trimethylsilyl propynoate, trimethylsilylpropiolic acid methyl ester, trimethylsilyl propiolic acid methyl ester, methyl 3-trimethylsilyl-2-propynoate #
PubChem CID 560731
IUPAC navn methyl-3-trimethylsilylprop-2-ynoat
SMIL COC(=O)C#C[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kogepunkt 71°C to 75°C (11mmHg)
Kemisk navn eller materiale Methyl (trimethylsilyl)propiolate
Mængde 1 g
Lineær formel (CH3)3SiC≡CCO2CH3
FN nummer UN3272
Formel vægt 156.25
Procent renhed 98%
Brydningsindeks 1.44