Få mere at vide
Methyl trimethylacetate, 99%
Artikelnummer. 10198083 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10198083 100 mL Glasflaske 100ml
10071330 250 mL Glasflaske 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10198083 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 127951000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 598-98-1 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 598-98-1
Molekylær formel C6H12O2
Molekylvægt (g/mol) 116.16
MDL nummer MFCD00008843
InChI nøgle CNMFHDIDIMZHKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl pivalate, methyl trimethylacetate, propanoic acid, 2,2-dimethyl-, methyl ester, pivalic acid, methyl ester, unii-bfx9w386ox, bfx9w386ox, pivalic acid methyl ester, methyl pivaloate, methyltrimethylacetate, tert-c4h9cooch3
PubChem CID 69027
IUPAC navn methyl-2,2-dimethylpropanoat
SMIL CC(C)(C)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl trimethylacetate
Smeltepunkt -70°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8700g/mL
Kogepunkt 101°C
Flammepunkt <1°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3CCO2CH3
Brydningsindeks 1.3890 to 1.391
Mængde 100 mL
Beilstein 02, 320
Specifik vægtfylde 0.87
Viskositet 30 mPa.s (25°C)
Formel vægt 116.16
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl trimethylacetate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /