Få mere at vide
Methyl trimethylacetate, 99%
Artikelnummer. 11434814
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11434814 100 g 100g
11444814 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11434814 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13764.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 598-98-1 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 598-98-1
Molekylær formel C6H12O2
Molekylvægt (g/mol) 116.16
MDL nummer MFCD00008843
InChI nøgle CNMFHDIDIMZHKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl pivalate, methyl trimethylacetate, propanoic acid, 2,2-dimethyl-, methyl ester, pivalic acid, methyl ester, unii-bfx9w386ox, bfx9w386ox, pivalic acid methyl ester, methyl pivaloate, methyltrimethylacetate, tert-c4h9cooch3
PubChem CID 69027
IUPAC navn methyl-2,2-dimethylpropanoat
SMIL CC(C)(C)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl trimethylacetate
Smeltepunkt <-70°C
Kogepunkt 100°C to 101°C
Flammepunkt 6°C (42°F)
Mængde 100 g
FN nummer UN3272
Beilstein 1744141
Formel vægt 116.16
Procent renhed 99%