Få mere at vide
Methyltrifluoromethansulfonat, 97%
Artikelnummer. 15448328
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15448328 100 g 100g
15438328 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448328 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61758.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 333-27-7 | C2H3F3O3S | 164,10 g/mol
Methyltrifluormethansulfonat bruges som et kraftfuldt methyleringsreagens i kemi. Yderligere bruges det til omdannelse af aminer til methylammoniumtriflater. Derudover bruges det også i Suzuki-reaktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyltrifluormethansulfonat bruges som et kraftfuldt methyleringsreagens i kemi. Yderligere bruges det til omdannelse af aminer til methylammoniumtriflater. Derudover bruges det også i Suzuki-reaktion.
Noter
Luft- og fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke baser, stærke syrer og stærke reduktionsmidler. Hydrolyserer med vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 333-27-7
Molekylær formel C2H3F3O3S
Molekylvægt (g/mol) 164.10
MDL nummer MFCD00000409
InChI nøgle OIRDBPQYVWXNSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl triflate, methyl trifluoromethanesulphonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, methyl ester, triflate ester, methyl trifluoromethane sulfonate, trifluoromethanesulfonic acid methyl ester, unii-7b25z22epv, ccris 1158, methyltrifluoromethanesulfonate, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, methyl ester
PubChem CID 9526
IUPAC navn methyltrifluormethansulfonat
SMIL COS(=O)(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl trifluoromethanesulfonate
Tæthed 1.5
Kogepunkt 99 °C
Flammepunkt 38 °C (100 °F)
Lineær formel CF3SO3CH3
Brydningsindeks 1.326
Mængde 100 g
FN nummer UN2920
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 164.1
Procent renhed 98%