Få mere at vide
Methyltrifluoromethansulfonat, 97%
Beskrivelse
Methyltrifluormethansulfonat bruges som et kraftfuldt methyleringsreagens i kemi. Yderligere bruges det til omdannelse af aminer til methylammoniumtriflater. Derudover bruges det også i Suzuki-reaktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Methyltrifluormethansulfonat bruges som et kraftfuldt methyleringsreagens i kemi. Yderligere bruges det til omdannelse af aminer til methylammoniumtriflater. Derudover bruges det også i Suzuki-reaktion.
Noter
Luft- og fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke baser, stærke syrer og stærke reduktionsmidler. Hydrolyserer med vand.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl trifluoromethanesulfonate |
| Tæthed | 1.5 |
| Kogepunkt | 99 °C |
| Flammepunkt | 38 °C (100 °F) |
| Lineær formel | CF3SO3CH3 |
| Brydningsindeks | 1.326 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2920 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Formel vægt | 164.1 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Methyl trifluoromethanesulfonate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H332-Farlig ved indånding.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Methyl trifluoromethanesulfonate