Få mere at vide
Methyltrifluormethansulfonat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11346281 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11346281 100 g Glasflaske 100g
1 options
Artikelnummer. 11346281 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 415011000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 333-27-7 | Molekylær formel: C2H3F3O3S | Molekylvægt: 164,10 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Alkylationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 333-27-7
Molekylær formel C2H3F3O3S
Molekylvægt (g/mol) 164.10
MDL nummer MFCD00000409
InChI nøgle OIRDBPQYVWXNSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl triflate, methyl trifluoromethanesulphonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, methyl ester, triflate ester, methyl trifluoromethane sulfonate, trifluoromethanesulfonic acid methyl ester, unii-7b25z22epv, ccris 1158, methyltrifluoromethanesulfonate, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, methyl ester
PubChem CID 9526
IUPAC navn methyltrifluormethansulfonat
SMIL COS(=O)(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl trifluoromethanesulfonate
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.4500g/mL
Kogepunkt 95,0 °C
Flammepunkt 38 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CF3SO3CH3
Brydningsindeks 1,3250 til 1,3270
Mængde 100 g
Fieser 06,406; 12,329; 13,327; 17,191
Merck Index 15,6204
Specifik vægtfylde 1.45
Formel vægt 164.11
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl trifluoromethanesulfonate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.