Få mere at vide
Methyl Trifluoroacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Trifluoroacetate |
| CAS | 431-47-0 |
| Molekylær formel | C3H3F3O2 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | Methyl 2,2,2-trifluoroacetate, Methyl Perfluoroacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3F3O2/c1-8-2(7)3(4,5)6/h1H3 |
| SMIL | COC(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | methyl 2,2,2-trifluoroacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.05 |
| Formel vægt | 128.0085 |