Få mere at vide
Methyl trifluoroacetate, 99%
Artikelnummer. 10783041 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10783041 25 mL Glasflaske 25ml
10434165 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10783041 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 243410250
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 431-47-0 | C3H3F3O2 | 128.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 431-47-0
Molekylær formel C3H3F3O2
Molekylvægt (g/mol) 128.05
MDL nummer MFCD00000417
InChI nøgle VMVNZNXAVJHNDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl trifluoroacetate, trifluoroacetic acid methyl ester, acetic acid, trifluoro-, methyl ester, methyltrifluoroacetate, 2,2,2-trifluoromethylacetate, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, methyl ester, methyl trifluoracetate, tfamt, methyl triflouroacetate, pubchem12490
PubChem CID 9893
IUPAC navn methyl-2,2,2-trifluoracetat
SMIL COC(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl trifluoroacetate
Smeltepunkt -78°C
Farve Farveløs
Tæthed 1.2730g/mL
Kogepunkt 43°C to 43.5°C
Flammepunkt -7°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CF3CO2CH3
Brydningsindeks 1.2890 to 1.291
Mængde 25 mL
Specifik vægtfylde 1.273
Opløselighedsinformation Solubility in water: 8g/L water
Viskositet 0.31 mPa.s (20°C)
Formel vægt 128.05
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl trifluoroacetate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.