Få mere at vide
Methyltrifluoracetat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463577
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11463577 250 g 250g
11453577 50 g 50g
11443577 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463577 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17338.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 431-47-0 | C3H3F3O2 | 128.05 g/mol
Nyttigt reagens til trifluoracetylering af aminer under milde forhold. I nærvær af 1,1,3,3-Tetramethylguanidin, er også blevet brugt til N-acylering af aminosyrer. Det bruges som et mellemprodukt i syntesen af farmaceutiske og landbrugskemikalier. De kemiske reaktioner involverer sædvanligvis nukleofil substitution af esteren og er nyttige til fremstilling af trifluoracylerede forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Nyttigt reagens til trifluoracetylering af aminer under milde forhold. I nærvær af 1,1,3,3-Tetramethylguanidin, er også blevet brugt til N-acylering af aminosyrer. Det bruges som et mellemprodukt i syntesen af farmaceutiske og landbrugskemikalier. De kemiske reaktioner involverer sædvanligvis nukleofil substitution af esteren og er nyttige til fremstilling af trifluoracylerede forbindelser.
Opløselighed Ikke blandbar
eller vanskelig at blande i vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra stærke baser, vand/fugt og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas. Beskyt mod fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 431-47-0
Molekylær formel C3H3F3O2
Molekylvægt (g/mol) 128.05
MDL nummer MFCD00000417
InChI nøgle VMVNZNXAVJHNDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl trifluoroacetate, trifluoroacetic acid methyl ester, acetic acid, trifluoro-, methyl ester, methyltrifluoroacetate, 2,2,2-trifluoromethylacetate, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, methyl ester, methyl trifluoracetate, tfamt, methyl triflouroacetate, pubchem12490
PubChem CID 9893
IUPAC navn methyl-2,2,2-trifluoracetat
SMIL COC(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl trifluoroacetate
Smeltepunkt -78°C
Tæthed 1.283
Kogepunkt 43°C to 44°C
Flammepunkt −18°C (−0.4°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.29
Mængde 250 g
FN nummer UN2924
Beilstein 1756070
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vægt 128.05
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl trifluoroacetate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl trifluoroacetate