Få mere at vide
Methyl Tridecanoate-d25, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Tridecanoate-D25 |
| CAS | 1219804-90-6 |
| Molekylær formel | C14 D25 H3 O2 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | Methyl Tridecanoate-d25, Tridecanoic-d25 Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1 S/C14H28O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16-2/h3-13H2,1-2H3/i1D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)OC |
| IUPAC navn | methyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,13-pentacosadeuteriotridecanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 253.525 |
| Formel vægt | 253.3658 g/mol |
| Vis mere |