Få mere at vide
Methyl tridecanoate, 97%
Artikelnummer. 10240070 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10240070 1 g 1g
10595100 5 g 5g
10832421 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10240070 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 438200010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1731-88-0 | C14H28O2 | 228.38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1731-88-0
Molekylær formel C14H28O2
Molekylvægt (g/mol) 228.38
InChI nøgle JNDDPBOKWCBQSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tridecanoic acid, methyl ester, tridecanoic acid methyl ester, methyl n-tridecanoate, unii-o2h463ring, o2h463ring, tridecanoic acid,methyl ester, n-tridecanoic acid methyl ester, methyl tridecylate, methyltridecanoate, tridecanoic acid methyl
PubChem CID 15608
IUPAC navn methyltridecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl tridecanoate
Smeltepunkt 7°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8600g/mL
Kogepunkt 130°C to 132°C (4.0 Torr)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 0.86
Formel vægt 228.38
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske