Få mere at vide
Methyl Tricosanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tricosanoic acid methyl ester |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H48O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26-2/h3-23H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 368.3654 |
| Procent renhed | >95% |