Få mere at vide
Methyltricosanoat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10666460 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10666460 1 g Glasflaske 1g
10461810 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10666460 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 428450010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2433-97-8 | C24H48O2 | 368.65 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2433-97-8
Molekylær formel C24H48O2
Molekylvægt (g/mol) 368.65
MDL nummer MFCD00009349
InChI nøgle VORKGRIRMPBCCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tricosanoic acid methyl ester, tricosanoic acid, methyl ester, unii-4v3pob2675, tricosanoic acid,methyl ester, tricosanoic acid methyl ester, n, methyl tricosanoate gc, methyl tricosanoate, analytical standard, ffdf5aad-7f50-410b-ae3f-fafbe527e4bc, tricosanoic acid methyl ester 10 microg/ml in cyclohexane, methyl tricosanoate, united states pharmacopeia usp reference standard
PubChem CID 75519
IUPAC navn methyltricosanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl tricosanoate
Smeltepunkt 53°C
Flammepunkt >113°C
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)21CO2CH3
Mængde 1 g
Formel vægt 368.64
Procent renhed 99+%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl tricosanoate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.