Få mere at vide
Methyltrans, trans-9,12-oktadekadienoat, TRC
Artikelnummer. 30466671
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30466671 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30466671 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM325385250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Linoelaidic methyl ester
CAS 2566-97-4
Molekylær formel C19 H34 O2
Mængde 250 mg
Synonym 9,12-Octadecadienoic acid, methyl ester, (E,E)-, Linolelaidic acid, methyl ester (6CI,8CI), (9E,12E)-9,12-Octadecadienoic acid methyl ester, (E,E)-9,12-Octadecadienoic acid methyl ester, Methyl (9E,12E)-octadecadienoate, Methyl 9-trans-12-trans-octadecadienoate, Methyl linolelaidate, Methyl octadeca-trans-9-trans-12-dienoate, Methyl trans,trans-9,12-octadecadienoate, trans,trans-Methyl linoleate, 9,12-Octadecadienoic acid, methyl ester, (9E,12E)-, Linoelaidic Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C19H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h7-8,10-11H,3-6,9,12-18H2,1-2H3/b8-7+,11-10+
SMIL CCCCC\C=C\C\C=C\CCCCCCCC(=O)OC
IUPAC navn methyl (9E,12E)-oktadeka-9,12-dienoat
Molekylvægt (g/mol) 294.47
Formel vægt 294.2559