missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl trans-Cinnamate, TRC

Artikelnummer. 30480172
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30480172 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30480172 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3281751KG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl trans-Cinnamate
CAS 1754-62-7
Molekylær formel C10 H10 O2
Mængde 1 kg
Synonym Methyl trans-Cinnamate, 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, methyl ester, (2E)-, 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, methyl ester, (E)-, Cinnamic acid, methyl ester, (E)- (8CI), (2E)-3-Phenyl-2-propenoic acid methyl ester, (E)-3-Phenyl-2-propenoic acid methyl ester, (E)-3-Phenylacrylic acid methyl ester, (E)-Methyl 3-phenylacrylate, (E)-Methyl cinnamate, Methyl (2E)-3-phenylpropenoate, Methyl (E)-3-phenyl-2-propenoate, Methyl (E)-3-phenylprop-2-enoate, Methyl (E)-3-phenylpropenoate, Methyl (E)-cinnamate, Methyl trans-3-phenyl-2-propenoate, trans-3-Phenyl-2-propenoic acid methyl ester, trans-Cinnamic acid methyl ester, trans-Cinnamic acid methyl ester, trans-Methyl 3-phenyl-2-propenoate, trans-Methyl cinnamate, trans-Cinnamic acid-methyl ester
InChI formel InChI=1S/C10H10O2/c1-12-10(11)8-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-8H,1H3/b8-7+
SMIL COC(=O)\C=C\c1ccccc1
IUPAC navn methyl (E)-3-phenylprop-2-enoate
Molekylvægt (g/mol) 162.19
Formel vægt 162.0681
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.