Få mere at vide
Methyl trans-Cinnamate, Mikromol™
Beskrivelse
Methyl trans-Cinnamate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl trans-Cinnamate |
| CAS | 1754-62-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Methyl trans-Cinnamate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H10 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Methyl trans-Cinnamate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O2/c1-12-10(11)8-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-8H,1H3/b8-7+ |
| SMIL | COC(=O)\C=C\c1ccccc1 |
| IUPAC navn | methyl (E)-3-phenylprop-2-enoate |
| Vis mere |