Få mere at vide
Methyl trans-Cinnamate-d5 (phenyl-d5), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl trans-Cinnamate-D5 (phenyl-D5) |
| CAS | 61764-82-7 |
| Molekylær formel | C10 2H5 H5 O2 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | 2-Propenoic acid, 3-(phenyl-d5)-, methyl ester, (E)- (9 CI), Methyl trans-Cinnamate-D5 (phenyl-D5), (E)-3-(Phenyl-d5)-2-propenoic acid methyl ester, (E)-Cinnamic acid methyl ester d5 (phenyl-d5) |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H10O2/c1-12-10(11)8-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-8 H,1H3/b8-7+/i2D,3 D,4 D,5 D,6 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(\C=C\C(=O)OC)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC navn | methyl (E)-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)prop-2-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 167.22 |
| Formel vægt | 167.0995 g/mol |
| Vis mere |