Få mere at vide
Methyl trans-4-Bromo-2-butenoate (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl trans-4-Bromo-2-butenoate |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7BrO2/c1-8-5(7)3-2-4-6/h2-3H,4H2,1H3/b3-2+ |
| Formel vægt | 177.96 |