Få mere at vide
Methyl trans-4-aminocyclohexanecarboxylathydrochlorid, 97%
Beskrivelse
Methyl-trans-4-aminocyclohexancarboxylathydrochlorid anvendes generelt som et mellemprodukt i farmaceutisk og kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
forskning.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl trans-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 193.67 |
| Procent renhed | 97% |