Få mere at vide
Methyl trans-4-aminocyclohexanecarboxylathydrochlorid, 97%
Artikelnummer. 15417576
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15417576 1 g 1g
15437576 250 mg 250mg
15427576 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15417576 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62562.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
CAS: 61367-07-5 | C8H16ClNO2 | 193,671 g/mol
Methyl-trans-4-aminocyclohexancarboxylathydrochlorid anvendes generelt som et mellemprodukt i farmaceutisk og kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Methyl-trans-4-aminocyclohexancarboxylathydrochlorid bruges generelt som mellemprodukt i farmaceutisk og kemisk
forskning.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61367-07-5
Molekylær formel C8H16ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 193.671
MDL nummer MFCD08274538
InChI nøgle NHAYDXCUCXRAMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl trans-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, methyl 4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, methyl cis-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, cis-methyl 4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, methyl 4-aminocyclohexane-1-carboxylate hydrochloride, trans-4-amino-cyclohexanecarboxylic acid methyl ester hydrochloride, cyclohexanecarboxylic acid, 4-amino-, methyl ester, hydrochloride, trans-4-amino-cyclohexylcarboxylic acid methyl ester hydrochloride, trans-methyl 4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, 4-amino-cyclohexanecarboxylic acid methyl ester hydrochloride
PubChem CID 18521575
IUPAC navn methyl-4-aminocyclohexan-1-carboxylat;hydrochlorid
SMIL COC(=O)C1CCC(CC1)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl trans-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Mængde 1 g
Formel vægt 193.67
Procent renhed 97%