Få mere at vide
Methyl-trans-3-aminocyclohexancarboxylathydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15446936
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15446936 250 mg 250mg
15436936 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15446936 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62024.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 712313-64-9 | C8H16ClNO2 | 193.67 g/mol
Methyl-trans-3-aminocyclohexancarboxylathydrochlorid anvendes som katalysator i farmaceutisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyl-trans-3-aminocyclohexancarboxylathydrochlorid anvendes som katalysator i farmaceutisk forskning.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på køligt, godt ventileret område. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 712313-64-9
Molekylær formel C8H16ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 193.67
MDL nummer MFCD12022631,MFCD19237735,MFCD22392158,MFCD31620808,MFCD13184930,MFCD28167966
InChI nøgle OOFXENVWECZJBF-UHFFFAOYNA-N
Synonym trans-methyl-3-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, trans-methyl-3-aminocyclohexanecarboxylatehydrochloride, methyl trans-3-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, methyl 1r,3r-3-aminocyclohexane-1-carboxylate hydrochloride
PubChem CID 46172886
SMIL Cl.COC(=O)C1CCCC(N)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl trans-3-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
IUPAC navn methyl (1R,3R)-3-aminocyclohexan-1-carboxylat;hydrochlorid
Mængde 250 mg
Formel vægt 193.67
Procent renhed 97%