Få mere at vide
Methyl-trans-2-hexenoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357955
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11357955 50 g 50g
11347955 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357955 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08030.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13894-63-8 | C7H12O2 | 128.171 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13894-63-8
Molekylær formel C7H12O2
Molekylvægt (g/mol) 128.171
MDL nummer MFCD00048798
InChI nøgle GFUGBRNILVVWIE-AATRIKPKSA-N
Synonym methyl 2-hexenoate, methyl e-2-hexenoate, methyl trans-2-hexenoate, methyl e-hex-2-enoate, methyl 2e-hexenoate, methyl 2e-hex-2-enoate, 2-hexenoic acid, methyl ester, e, methyl 2e-2-hexenoate, 2e-2-hexenoic acid methyl ester, unii-x2ddu82182
PubChem CID 5364409
IUPAC navn methyl (E)-hex-2-enoat
SMIL CCCC=CC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl trans-2-hexenoate
Tæthed 0.915
Kogepunkt 57°C to 58°C (13 mmHg)
Flammepunkt 45°C (113°F)
Lugt Fruit-like
Brydningsindeks 1.4345
Mængde 50 g
FN nummer UN3272
Beilstein 1700768
Formel vægt 128.17
Procent renhed 98%