missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl trans-10-Octadecenoate, TRC

Artikelnummer. 30138345
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138345 10 mg
30005491 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30138345 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM27304010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 13038-45-4
Molekylær formel C19 H36 O2
Molekylvægt (g/mol) 296.488
IUPAC navn methyl (E)-octadec-10-enoate
SMIL CCCCCCC\C=C\CCCCCCCCC(=O)OC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl trans-10-Octadecenoate
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h9-10H,3-8,11-18H2,1-2H3/b10-9+
Formel vægt 296.272
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.