Få mere at vide
Methyl Toluene-4-sulphonate, Mikromol™
Beskrivelse
Methyl Toluene-4-sulphonate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Toluene-4-sulphonate |
| CAS | 80-48-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Methyl Toluene-4-sulphonate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H10 O3 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Methyl Toluene-4-sulphonate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11-2/h3-6H,1-2H3 |
| SMIL | COS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1 |
| IUPAC navn | methyl 4-methylbenzenesulfonate |
| Vis mere |