Få mere at vide
Methyl Toluene-4-sulphonate, Mikromol™
Artikelnummer. 17920526
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17920526 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17920526 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0722.01
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Methyl Toluene-4-sulphonate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Toluene-4-sulphonate
CAS 80-48-8
Analyt- eller komponentnavne Methyl Toluene-4-sulphonate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H10 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Methyl Toluene-4-sulphonate
InChI formel InChI=1S/C8H10O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11-2/h3-6H,1-2H3
SMIL COS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
IUPAC navn methyl 4-methylbenzenesulfonate
Molekylvægt (g/mol) 186.23
Mængde 100 mg
Formel vægt 186.0351 g/mol