Få mere at vide
Methyl tiglate, 98%
Artikelnummer. 11403984
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11403984 10 g 10g
11413984 50 g 50g
11423984 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11403984 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11964.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6622-76-0 | C6H10O2 | 114.14 g/mol
Det er ansat som et parfumemiddel i kosmetikindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er ansat som et parfumemiddel i kosmetikindustrien.
Opløselighed Opløseligt i alkohol, vand 3813
mg/L @ 25 C (°est).
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt på et godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6622-76-0
Molekylær formel C6H10O2
Molekylvægt (g/mol) 114.14
MDL nummer MFCD00016654
InChI nøgle YYJWBYNQJLBIGS-PLNGDYQASA-N
Synonym methyl tiglate, tiglic acid methyl ester, methyl 2-methylbut-2-enoate, methyl 2-methyl-2-butenoate, methyl e-2-methylcrotonate, methyl 2-methylcrotonate, methyl alpha-methylcrotonate, methyl trans-2-methylcrotonate, 2-butenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, e, crotonic acid, 2-methyl-, methyl ester, e
PubChem CID 5323652
IUPAC navn methyl-(E)-2-methylbut-2-enoat
SMIL COC(=O)C(\C)=C/C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl tiglate
Kogepunkt 138°C to 139°C
Flammepunkt 39°C (102°F)
Mængde 10 g
FN nummer UN3272
Beilstein 1720455
Merck Index 14,9433
Formel vægt 114.15
Procent renhed 98%