Få mere at vide
Methylthiophen-3-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl thiophene-3-carboxylate |
| Tæthed | 1.174 |
| Kogepunkt | 98 °C (10 mmHg) |
| Flammepunkt | 77 °C (171 °F) |
| Brydningsindeks | 1.538 |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 284.35 |
| Procent renhed | 97% |