Få mere at vide
Methyl Thiophene-2-carboxylate, Mikromol™
Artikelnummer. 30051721
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30051721 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30051721 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1081.01
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Methyl Thiophene-2-carboxylate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Thiophene-2-carboxylate
CAS 5380-42-7
Analyt- eller komponentnavne Methyl Thiophene-2-carboxylate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H6 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Methyl Thiophene-2-carboxylate, 2-Thiophenecarboxylic acid methyl ester, 2-(Carbomethoxy)thiophene, 2-(Methoxycarbonyl)thiophene, Methyl 2-thienylcarboxylate, Methyl 2-thiophenecarboxylate, NSC 19879
InChI formel InChI=1S/C6H6O2S/c1-8-6(7)5-3-2-4-9-5/h2-4H,1H3
SMIL COC(=O)c1cccs1
IUPAC navn methyl thiophene-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 142.18
Mængde 100 mg
Formel vægt 142.0089 g/mol