Få mere at vide
Methyl Thiophene-2-carboxylate, Mikromol™
Beskrivelse
Methyl Thiophene-2-carboxylate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Thiophene-2-carboxylate |
| CAS | 5380-42-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Methyl Thiophene-2-carboxylate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6 H6 O2 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Methyl Thiophene-2-carboxylate, 2-Thiophenecarboxylic acid methyl ester, 2-(Carbomethoxy)thiophene, 2-(Methoxycarbonyl)thiophene, Methyl 2-thienylcarboxylate, Methyl 2-thiophenecarboxylate, NSC 19879 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O2S/c1-8-6(7)5-3-2-4-9-5/h2-4H,1H3 |
| SMIL | COC(=O)c1cccs1 |
| IUPAC navn | methyl thiophene-2-carboxylate |
| Vis mere |