Få mere at vide
Methyl thiophene-2-carboxylate, 97%
Artikelnummer. 11430563
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11430563 100 g 100g
11410563 5 g 5g
11420563 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430563 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12677.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5380-42-7 | C6H6O2S | 142.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5380-42-7
Molekylær formel C6H6O2S
Molekylvægt (g/mol) 142.17
MDL nummer MFCD00016895
InChI nøgle PGBFYLVIMDQYMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-thiophenecarboxylate, methyl thenoate, methylthiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 2-carbomethoxy thiophene, 2-thiophenecarboxylic acid, methyl ester, thiophenate methyl, 2-methoxycarbonyl thiophene, methyl 2-thiophene carboxylate, thiophenate-methyl
PubChem CID 79340
IUPAC navn methylthiophen-2-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl thiophene-2-carboxylate
Tæthed 1.23
Kogepunkt 95°C to 97°C (15 mmHg)
Brydningsindeks 1.542
Mængde 100 g
Beilstein 111111
Formel vægt 142.18
Procent renhed 97%